missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PCSK1N Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15739980
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15739980 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15739980

Marca: Invitrogen™ PA552026

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: AETGAPRRFR RSVPRGEAAG AVQELARALA HLLEAERQER ARAEAQEAED QQARVLAQLL RVWGAPRNSD PALGLDDDPD APAAQLARAL LRARLDPAAL AAQLVP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 89%, Rat - 89%.

The protein encoded by this gene functions as an inhibitor of prohormone convertase 1, which regulates the proteolytic cleavage of neuroendocrine peptide precursors. The proprotein is further processed into multiple short peptides. A polymorphism within this gene may be associated with obesity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PCSK1N
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica PCSK1N
N.º de referencia del gen Q9UHG2
Alias de gen AI848336; basic protein IA-4; Big LEN; big PEN LEN; Big PEN-LEN; Big SAAS; BigLEN; bLEN; b-LEN; b-PEN-LEN; b-SAAS; granin-like neuroendocrine peptide; IA-4; KEP; Little LEN; little SAAS; lLEN; l-LEN; l-SAAS; N-proSAAS; Pan3; pancreas protein 3; Pcsk1n; PEN; PEN19; PEN-19; PEN20; PEN-20; proprotein convertase 1 inhibitor; Proprotein convertase subtilisin/kexin type 1 inhibitor; proSAAS; pro-SAAS; protein serine alanine alanine serine; SAAS; SAAS CT(1-49); SAAS CT(25-40); SAASCT; SCG8; SgVIII
Símbolos de los genes PCSK1N
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human PCSK1N. Recombinant protein control fragment (Product #RP-92330).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27344
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.