Learn More
Thermo Scientific™ PCR Tubes and Plates
Código de producto. p-4526078 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Natural
Tipo de tapón:
Abovedado
Volumen (métrico):
0,2 ml
Tipo de producto:
Tubos
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 10792742
Marca: Thermo Scientific™ 3414
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Realice de forma eficaz aplicaciones con estos tubos y placas para PCR, moldeados a partir de polipropileno 100 % virgen.
Realice de forma eficaz aplicaciones con los tubos y placas para PCR Thermo Scientific™, moldeados a partir de polipropileno 100 % virgen.
  • Los tubos incorporan paredes finas para una transferencia óptima del calor
  • Los tapones se cierran con seguridad para minimizar la evaporación.
  • Bordes de pocillo elevados para garantizar un sellado uniforme.
  • El embalaje de Thermo Scientific™ PurePak™ reduce la contaminación
  • Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógeno
  • Transparente, no estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Natural
Volumen (métrico) 0,2 ml
Para utilizar con (equipo) Termocicladores
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Tipo de tapón Abovedado
Closure Included Sí
Tipo de producto Tubos
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.