Learn More
Axygen™ Gradillas de almacenamiento para tubos de PCR
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4882511 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo fluorescente
Azul, verde, violeta, rojo y amarillo fluorescentes, Green, Red, Violet, Yellow
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Color unitSize
12587857 Amarillo fluorescente paquete de 25
12577857 Azul, verde, violeta, rojo y amarillo fluorescentes, Green, Red, Violet, Yellow paquete de 25
2 options
Código de producto. 12587857
Marca: Axygen™ R96PCRFY
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con polipropileno. Las gradillas de almacenamiento para tubos de PCR Corning™ Axygen™ tienen capacidad para 96 tubos de PCR de 0.2 ml. Incluyen tapa.
Gradilla de polipropileno para tubos de PCR
  • Admite 96 tubos de PCR de 0,2 ml
  • Disponibles en varios colores
  • Se suministran con tapas
  • Cinco gradillas por pack y cinco paquetes por caja. El pack de espectro incluye cinco gradillas de cada color fluorescente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Amarillo fluorescente
Admite Tubos (0,2 y 0,5 ml)
Material Policarbonato
Posiciones 96
N.º por caja 25/caja
N.° por paquete 5/Paq.
Cantidad 25/caja
Incluye Tapa de policarbonato transparente
Tipo de producto Gradilla para microtubos