Learn More
Ohaus™ Placa de termobloque/tubo de PCR
Código de producto. 15702549 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Tubos de 0,2 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
15702549 Tubos de 0,2 ml cada uno
1 options
Código de producto. 15702549 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30400128
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El termobloque de placa/tubo para PCR OHAUS™ mantiene los tubos en su lugar de forma segura.
  • Contiene 96 tubos
  • Incluye placa y tapa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Placa de termobloque/tubo de PCR de 0,2 ml
Admite Tubos de 0,2 ml
Material Plástico Valox 357
No. of Places 96
Tipo Bloque
Tamaño del tubo 0,2 ml
Dimensiones (L x An) 11,90 cm x 16,30 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 11,9 x 16,3 x 7,7 cm
Longitud (imperial) 4,70 in
Longitud (métrico) 11,90 cm
Anchura (imperial) 6,40 in
Anchura (métrico) 16,30 cm
Altura (imperial) 3,00 in
Altura (métrico) 7,700 cm
Fondo (imperial) 4,70 in
Fondo (métrico) 11,90 cm