Learn More
Thermo Scientific™ Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón
Código de producto. p-7184552
Click to view available options
Color:
Transparente
N.° por paquete:
25
150
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
paquete de 25
Código de producto. 10039522
Marca: Thermo Scientific™ AB0800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Placa compatible con automatización de PCR con faldón completo de 96 pocillos para su uso en aplicaciones de PCR y qPCR.
Las placas con faldón completo de 96 pocillos tienen un perfil bajo, diseño de pared de pocillo fina y son compatibles con aplicaciones de PCR y qPCR. Presentan un tamaño SBS y las placas son apilables para su uso en sistemas automatizados. Estas placas están disponibles como SuperPlate, que son más rígidas que las placas estándares, lo que facilita la manipulación robótica. Las placas de 96 pocillos y con faldón completo cuentan con una esquina recortada en la ubicación H1. Estas placas también tienen ocho orificios en el faldón, lo que ayuda a la colocación de la placa en el bloque termociclador y su retirada de él. La envoltura de faldón completo proporciona una superficie uniforme el agarre de los brazos robóticos, lo que hace que la placa sea adecuada para utilizarse con sistemas automatizados.
Las placas con faldón completo de 96 pocillos Thermo Scientific tienen un perfil bajo, diseño de pared de pocillo fina y son compatibles con aplicaciones de PCR y qPCR. Presentan un tamaño SBS y las placas son apilables para su uso en sistemas automatizados. Estas placas están disponibles como SuperPlate, que son más rígidas que las placas estándares, lo que facilita la manipulación robótica. Las placas de 96 pocillos y con faldón completo cuentan con una esquina recortada en la ubicación H1. Estas placas también tienen ocho orificios en el faldón, lo que ayuda a la colocación de la placa en el bloque termociclador y su retirada de él. La envoltura de faldón completo proporciona una superficie uniforme el agarre de los brazos robóticos, lo que hace que la placa sea adecuada para utilizarse con sistemas automatizados.
Características destacadas
  • Tamaño ANSI:SBS y apilables para su uso en sistemas automatizados
  • Perfil bajo que reduce el espacio muerto y aumenta la eficacia de la PCR
  • Disponible como SuperPlate, que ofrece 4 veces más rigidez para una mejor manipulación robótica
  • Volumen máximo de pocillo de 0,2 ml (cuando se utiliza con adhesivo y cierres térmicos)
  • Pocillo transparente para visibilidad de las muestras
  • Sellable mediante Thermo-Mat, películas y láminas adhesivas, cierres térmicos y todas las tiras de tapones Thermo Scientific
  • Presentan 8 orificios en el faldón, lo que ayuda a la colocación de la placa en el bloque termociclador y su retirada de él.
  • El diseño de borde elevado alrededor de cada pocillo permite un sellado seguro y protege frente a la evaporación.
  • Las paredes delgadas y uniformes de los pocillos ofrecen una transferencia de calor uniforme y máxima.
  • Las versiones de letras negras presentan caracteres alfanuméricos negros para permitir la identificación sencilla de los pocillos.
  • Las placas blancas están optimizadas para qPCR, lo que aumenta la sensibilidad y reduce la variabilidad en la detección de fluorescencia.
  • Esquina recortada: H1
Aplicaciones
  • PCR.
  • qPCR/PCR en tiempo real.
Certifications
Certificado como material sin ADN, ARNasa y ADNasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Envase 25 placa
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca de PCR
Para utilizar con (equipo) Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores
Estilo de falda Con faldón
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 0,2 ml
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 0,1 ml
N.° por paquete 25
Cantidad 25 plates
Velocidad de reacción Perfil bajo