Learn More
Fisher BioReagents™ Mezcla de nucleótidos de PCR
Descripción
- Probado funcionalmente en PCR
- Alta pureza: >98% trifosfato
- Se suministra como una solución de 10 mm en agua purificada (pH 7,5)
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Líquido |
| pH | 7,5 |
| Contenido y almacenamiento | - 20 °C |
| Concentración | 10mM |
| Pureza | >98% |
| Cantidad | 1000 μl |
| Color | Incolora |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR |