Descripción
Se amplificó un gen de una sola copia de 950 bp a partir de ADN genómico humano en un amplio rango de concentraciones de Mg2+.
M - GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder
Taq DNA Polymerase es una ADN polimerasa con elevada termoestabilidad de la bacteria termófila Thermus aquaticus. La enzima cataliza la síntesis 5'→3' del ADN, no presenta actividad exonucleasa 3'→5' (corrección) detectable y posee una baja actividad exonucleasa 5'→3'. Además, la ADN polimerasa Taq muestra actividad desoxinucleotidil transferasa, que suele dar lugar a la incorporación de adeninas adicionales en el extremo 3' de los productos de PCR. La ADN polimerasa recombinante Recombinant Taq DNA Polymerase resulta perfectamente indicada para la PCR estándar de plantillas de 5 kb o más pequeñas.
PCR Master Mix es una solución concentrada 2X de Taq ADN polimerasa, dNTPs y todos los componentes necesarios para una PCR, salvo la plantilla de ADN y los cebadores. Esta fórmula mezclada previamente ahorra tiempo y reduce contaminaciones, ya que se reduce el número de pasos de pipeteo durante la configuración de una PCR. La mezcla se optimiza para obtener una PCR eficiente y reproducible.
Características destacadas
- Termoestable_ la vida media es superior a 40 min a 95 °C
- Genera productos de PCR con salientes de 3'-dA
- Se suministra con dos tampones: tampón de Taq 10X con KCl y tampón de Taq 10X con (NH4)2SO4. Este último permite llevar a cabo la PCR con una amplia gama de concentraciones de magnesio y disminuye el cebado inespecífico
- Incorpora nucleótidos modificados (por ejemplo, nucleótidos marcados con biotina, digoxigenina y fluorescencia)
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | Contiene: • 4 mezclas maestras de PCR de 1,25 ml (2X), que incluyen: — ADN polimerasa Taq (0,05 U/μl), — tampón de reacción, — 4 mM de MgCl2 y — 0,4 mM de cada dNTP • 4 × 1,25 ml de agua sin nucleasas Almacenar a - 20 °C. |
| GC-Rich PCR Performance | Bajo |
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Tipo de producto | PCR Master Mix (2X) |
| Cantidad | 200 reacciones |
| Para utilizar con (aplicación) | Standard PCR |
| Fidelidad (frente a Taq) | 1 X |
| Inicio en caliente | No |
| Mostrar más |