Learn More
Brand™ Paquete de combinación de placas para PCR PROMO
Código de producto. p-8066001 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Placas con semifaldón, elevadas y de perfil bajo
Placas de perfil bajo con borde elevado
Placas de perfil estándar
Placas para PCR sin faldón
Sin faldón; placas de perfil bajo
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Descripción unitSize
15504419 Placas para PCR sin faldón 1 set
15514419 Placas de perfil bajo con borde elevado 1 set
15524419 Placas con semifaldón, elevadas y de perfil bajo 1 set
15534419 Placas de perfil estándar 1 set
15594409 Sin faldón; placas de perfil bajo 1 set
5 options
Código de producto. 15504419
Marca: Brand™ 781231
Includes
Placas de PCR de 96 pocillos, láminas de sellado para PCR
Proporciona un ahorro adicional cuando las placas y la película se adquieren individualmente. El paquete de combinación de placas para PCR PROMO Brand™ incluye placas para PCR de 96 pocillos disponibles en diferentes tipos de perfil y faldón, junto con una lámina de sellado qPCR de alta calidad.
Placas transparentes para PCR/qPCR de primera calidad
  • 96 pocillos
  • Con faldón, sin faldón o con semifaldón
  • Perfil de borde bajo, estándar o elevado
  • Con pared ultradelgada para una transferencia térmica rápida y constante
  • Sin ADNasa, ADN, ARNasa ni endotoxinas
  • Sin deformaciones ni flexiones, apta para automatización
Incluye película de sellado para PCR y qPCR
  • Altamente transparente para qPCR
  • Presionar para sellar
  • Lengüetas prácticas en los extremos
  • Sin molestos restos de adhesivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Placas para PCR sin faldón
Cantidad 50/paq.
N.° de pocillos 96
Formato 96 pocillos
Tipo de producto Paquete combinado de PCR