Learn More
Brand™ Paquete de combinación de placas para PCR PROMO
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Descripción:
Placas con semifaldón, elevadas y de perfil bajo
Placas de perfil bajo con borde elevado
Placas de perfil estándar
Placas para PCR sin faldón
Sin faldón; placas de perfil bajo
Tamaño de la unidad:
1 set
Description
Includes
Placas de PCR de 96 pocillos, láminas de sellado para PCR
Placas transparentes para PCR/qPCR de primera calidad
- 96 pocillos
- Con faldón, sin faldón o con semifaldón
- Perfil de borde bajo, estándar o elevado
- Con pared ultradelgada para una transferencia térmica rápida y constante
- Sin ADNasa, ADN, ARNasa ni endotoxinas
- Sin deformaciones ni flexiones, apta para automatización
- Altamente transparente para qPCR
- Presionar para sellar
- Lengüetas prácticas en los extremos
- Sin molestos restos de adhesivo
Specifications
Specifications
| Descripción | Placas de perfil estándar |
| Cantidad | 50/paq. |
| N.° de pocillos | 96 |
| Formato | 96 pocillos |
| Tipo de producto | Paquete combinado de PCR |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction