Learn More
BRAND™ Tapones de 8 tiras de PCR
Código de producto. 15644007 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rosa
Transparente
Verde
Formato:
Abovedado
Plano
Para utilizar con (equipo):
Microplacas
Placas de qPCR
Termociclador
Tamaño de la unidad:
125 PCS
paquete de 125
paquete de 300
Código de producto. Color Formato Para utilizar con (equipo) unitSize
15644007 Transparente Plano Placas de qPCR paquete de 300
10608131 Transparente - Termociclador 125 PCS
10633493 Amarillo - Microplacas paquete de 125
10122662 Rosa - Microplacas paquete de 125
10539482 Verde - Microplacas paquete de 125
10385962 Azul - Microplacas paquete de 125
10271783 Transparente Plano Microplacas 125 PCS
15664007 Transparente Abovedado Placas de qPCR paquete de 300
8 options
Código de producto. 15644007
Marca: BRAND™ 781413
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con polipropileno sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar los reactivos y las muestras. La tira de 8 tapones para PCR es esterilizable en autoclave y no contiene ARNasa, ADNasa ni ADN. Los tapones abovedados están disponibles en varios colores para facilitar la identificación de muestras.
Fabricadas con plástico puro de gran calidad para ofrecer resultados excelentes y reproducibles en la mayoría de aplicaciones de PCR, y se fabrican sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar los reactivos y las muestras.
  • Disponible en formato plano o abovedado
  • Los tapones abovedados están disponibles en una variedad de colores para facilitar la identificación de muestras
  • Esterilizable en autoclave
  • Sin ADN, ARNasa ni ADNasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) Placas de qPCR
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Sin ADNasa Yes
Sin ARNasa Yes
Tipo de tapón Tapón plano de 8 tiras
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Closure Included Sí
Desechables Sí
Formato Plano
Tipo de producto Tira de tapones qPCR