Learn More
BRAND™ Tapones de 8 tiras de PCR
Product Code. 10539482 Shop All Brand Products
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rosa
Transparente
Verde
Para utilizar con (equipo):
Microplacas
Placas de qPCR
Termociclador
Unit Size:
125 PCS
paquete de 125
paquete de 300
Formato:
Abovedado
Plano
Product Code. Color Para utilizar con (equipo) unitSize Formato
10539482 Verde Microplacas paquete de 125 -
10608131 Transparente Termociclador 125 PCS -
10633493 Amarillo Microplacas paquete de 125 -
10122662 Rosa Microplacas paquete de 125 -
10385962 Azul Microplacas paquete de 125 -
10271783 Transparente Microplacas 125 PCS Plano
15644007 Transparente Placas de qPCR paquete de 300 Plano
15664007 Transparente Placas de qPCR paquete de 300 Abovedado
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10539482
Brand: BRAND™ 781343
This item is not returnable. View return policy
Fabricados con polipropileno sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar los reactivos y las muestras. La tira de 8 tapones para PCR es esterilizable en autoclave y no contiene ARNasa, ADNasa ni ADN. Los tapones abovedados están disponibles en varios colores para facilitar la identificación de muestras.
Fabricadas con plástico puro de gran calidad para ofrecer resultados excelentes y reproducibles en la mayoría de aplicaciones de PCR, y se fabrican sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar los reactivos y las muestras.
  • Disponible en formato plano o abovedado
  • Los tapones abovedados están disponibles en una variedad de colores para facilitar la identificación de muestras
  • Esterilizable en autoclave
  • Sin ADN, ARNasa ni ADNasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Verde
Para utilizar con (equipo) Microplacas
Forma Abovedado
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Sin ADNasa
Sin ARNasa
Tipo de tapón Tapón abovedado de 8 tiras
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Closure Included Sí
Desechables Sí
Tipo de producto Tira de tapones