Learn More
BRAND™ Tubos de 12 tiras de PCR
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 80
Descripción
Fabricadas con plástico puro de gran calidad para ofrecer resultados excelentes y reproducibles en la mayoría de aplicaciones de PCR, y se fabrican sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar los reactivos y las muestras.
- Las tiras de tubos de 12 tiras están disponibles con o sin tapones. 12-las tapas de tiras se pueden pedir por separado.
- Paredes delgadas y uniformes para garantizar una transferencia térmica uniforme y precisa lo que permite obtener unos resultados excelentes.
- Esterilizable en autoclave
- Sin ADN, ARNasa ni ADNasa.
- Compatible con la mayoría de bloques térmicos de 24, 32, 96 y 384 pocillos.
- Disponibles en prácticos juegos de tubos/tapones.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | No Barcode |
| BreakApart | No |
| Propiedad de unión | None |
| Certificaciones/conformidad | Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa |
| Los recipientes | DNA, Dnase-, RNase, and Pyrogen free |
| Formato | Placa de tiras |
| matriz, red, conjunto | 1 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Transparente |
| Desechables | Single-use |
| Mostrar más |