Learn More
BRAND™ Tapones de 12 tiras de PCR
Código de producto. 10080902 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Transparente
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 80
Código de producto. 10080902
Marca: BRAND™ 781290
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con polipropileno sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar reactivos y muestras. Los tapones de 12 tiras de PCR BrandTech™ son esterilizables en autoclave y están libres de ARNasa, ADNasa y ADN. Los tapones son abovedados y están disponibles en varios colores para la identificación de muestras.
Hechas de plástico puro de gran calidad para ofrecer resultados excelentes y reproducibles en la mayoría de aplicaciones de PCR y fabricadas sin usar lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar los reactivos y las muestras. 
  • Esterilizable en autoclave
  • Sin ADN, ARNasa ni ADNasa
  • Todos los tapones de la tira de 12 son abovedados y están disponibles en una variedad de colores para facilitar la identificación de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) Tubos de PCR
Forma Domed
Esterilidad Non-sterile
Material Polipropileno
Sin ADNasa
Sin ARNasa
Tipo de tapón Domed Strip Cap
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Closure Included Yes
Desechables Single-use
Tipo de producto Tapón para tiras de tubos