Learn More
PCP2 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30234351 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30234351 150 μL 150 microlitros
30233791 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30234351
Marca: Proteintech 137741AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The PCP2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human PCP2. This antibody recognizes human, mouse antigen. The PCP2 antibody has been validated for the following applications: IHC, IF-P, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno PCP2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 600 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes DKFZp686M0187; FLJ27345; GPSM4; L7; MGC41903
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 126006
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG