Descripción
The PCP2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human PCP2. This antibody recognizes human, mouse antigen. The PCP2 antibody has been validated for the following applications: IHC, IF-P, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PCP2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 600 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | DKFZp686M0187; FLJ27345; GPSM4; L7; MGC41903 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Antigen affinity purification |
| Cantidad | 20 μL |
| Mostrar más |