missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PCNXL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16859954 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16859954 20 μL 20 microlitros
16849954 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16859954 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 204171AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

May play a role in tumorigenesis of colorectal carcinomas with high microsatellite instability (MSI-H).

Especificaciones

Antígeno PCNXL2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.29 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PCNX2
N.º de referencia del gen A6NKB5, Q5DU28
Alias de gen KIAA0435, PCNXL2, pecanex like 2 (Drosophila), Pecanex like protein 2
Símbolos de los genes Pcnx2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PCNXL2 Fusion Protein Ag14161
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 270109, 307949, 80003
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.