Learn More
Invitrogen™ PCNXL2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15731111
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15731111 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15731111
Marca: Invitrogen™ PA553164
This item is not returnable. View return policy
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: LPLHQEVDSS DSEVAVTLID TSQPGDPLSL HEPIKIVITM SSTPNSMTDL ESSLHLRVVG TEKTSVKSDA EPTNPGAAGS PNAEQISIPV ITLDLPEGGG GGVPCPE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 69%, Rat - 63%.
May play a role in tumorigenesis of colorectal carcinomas with high microsatellite instability (MSI-H).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno PCNXL2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica PCNX2
N.º de referencia del gen A6NKB5
Alias de gen A830048P05; AU067631; E330039K12Rik; KIAA0435; mKIAA0435; PCNX2; Pcnxl2; pecanex 1; pecanex homolog 2 (Drosophila); Pecanex homolog protein 2; pecanex-like 2 (Drosophila); pecanex-like protein 2; RGD1305883
Símbolos de los genes PCNX2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human PCNXL2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-90604).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80003
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG