missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PCMTD1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15535972
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15535972 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15535972

Marca: Invitrogen™ PA543266

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: TGQNTWESKN ILAVSFAPLV QPSKNDNGKP DSVGLPPCAV RNLQDLARIY Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%.

The function remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PCMTD1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica PCMTD1
N.º de referencia del gen Q96MG8
Alias de gen 8430411F12Rik; A030012M09Rik; FLJ10883; LOW QUALITY PROTEIN: protein-L-isoaspartate O-methyltransferase domain-containing protein 1; PCMTD1; protein-L-isoaspartate (D-aspartate) O-methyltransferase domain containing 1; protein-L-isoaspartate O-methyltransferase domain-containing protein 1; RGD1307986
Símbolos de los genes PCMTD1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the middle region of human PCMTD1.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 115294
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.