missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PCLO Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen™ PA556198

Código de producto. 15734111

  • 578.00€ / 100 microlitros

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Immunogen sequence: PITTLDSITT VYTEPVDMIT KFEDSEEISS STYFPGSIID YPEEISVSLD RTAPPDGRAS ADHIVISLSD MASSIIESVV PKPEGPVADT VSTDLLISEK DPVKKAKKET GNGIILEVLE A Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 70%, Rat - 72%.

The protein encoded by the PCLO gene is part of the presynaptic cytoskeletal matrix, which is involved in establishing active synaptic zones and in synaptic vesicle trafficking. Variations in this gene have been associated with bipolar disorder and major depressive disorder. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

PCLO
Polyclonal
Unconjugated
PCLO
Acz; Aczonin; brain-derived HLMN protein; KIAA0559; LOW QUALITY PROTEIN: protein piccolo; multidomain presynaptic cytomatrix protein; multidomain presynaptic cytomatrix protein Piccolo; PCH3; PCLO; piccolo (presynaptic cytomatrix protein); piccolo presynaptic cytomatrix protein; Pico; presynaptic cytomatrix protein; protein piccolo
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
27445
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
0.4 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9Y6V0
PCLO
Recombinant protein corresponding to Human PCLO. Recombinant protein control fragment (Product #RP-90686).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado