missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PCLO Monoclonal Antibody (PCLO-01)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16312884
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16312884 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16312884

Marca: Invitrogen™ MA528620

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This antibody recognizes PCLO (Piccolo), a more than 400 kDa multidomain protein expressed mainly in the presynaptic cytoplasmatic matrix of the neurons.

The protein encoded by the PCLO gene is part of the presynaptic cytoskeletal matrix, which is involved in establishing active synaptic zones and in synaptic vesicle trafficking. Variations in this gene have been associated with bipolar disorder and major depressive disorder. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PCLO
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon PCLO-01
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 15mM sodium azide; pH 7.4
génica PCLO
N.º de referencia del gen Q9Y6V0
Alias de gen Acz; Aczonin; brain-derived HLMN protein; KIAA0559; LOW QUALITY PROTEIN: protein piccolo; multidomain presynaptic cytomatrix protein; multidomain presynaptic cytomatrix protein Piccolo; PCH3; PCLO; piccolo (presynaptic cytomatrix protein); piccolo presynaptic cytomatrix protein; Pico; presynaptic cytomatrix protein; protein piccolo
Símbolos de los genes PCLO
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant PCLO protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27445
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C, do not freeze
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.