Learn More
PCF11 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16802385 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16802385 20 μL 20 microlitros
16892375 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16802385
Marca: Proteintech 235401AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody is specific to the 173 kDa human PCF11 protein.
Component of pre-mRNA cleavage complex II.
Especificaciones
Antígeno PCF11
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.18 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PCF11
N.º de referencia del gen O94913
Alias de gen KIAA0824, PCF11
Símbolos de los genes PCF11
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PCF11 Fusion Protein Ag20263
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51585
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG