Learn More
PCDHB12 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7205733 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16832484 20 μL 20 microlitros
16822484 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16832484
Marca: Proteintech 140201AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Potential calcium-dependent cell-adhesion protein. May be involved in the establishment and maintece of specific neuronal connections in the brain.
Especificaciones
Antígeno PCDHB12
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.32 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PCDHB12
N.º de referencia del gen Q9Y5F1
Alias de gen PCDH beta 12, PCDH BETA12, PCDHB12, protocadherin beta 12
Símbolos de los genes PCDHB12
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PCDHB12 Fusion Protein Ag5135
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56124, 93883
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG