missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PCDH8, Mouse anti-Human, Clone: 1C5, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova H00005100-M02.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: VRYSTFEEDAPGTVIGTLAEDLHMKVSGDTSFRLMKQFNSSLLRVREGDGQLTVGDAGLDRERLCGQAPQCVLAFDVVSFSQEQFRLVHEspecificaciones
| PCDH8 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| protocadherin 8 | |
| ARCADLIN/PAPC | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA, Western Blot | |
| 1C5 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_002590 | |
| PCDH8 | |
| PCDH8 (NP_002581, 32 a.a. ∼ 120 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 5100 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG1 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido