missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PCDH15 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 18055615 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18055615 20 μL 20 microlitros
18015315 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18055615

Marca: Proteintech 207191AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The PCDH15 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human PCDH15. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PCDH15 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno PCDH15
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
Concentración 400 μg/mL
Símbolos de los genes DFNB23, PCDH15, protocadherin 15, USH1F
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 65217
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.