missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PCC0208009, MedChemExpress

Código de producto. 16403168
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16403168 10 mg 10 miligramos
16490036 2 mg 2 miligramos
16435897 5 mg 5 miligramos
16419716 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16403168

Marca: Medchem Express HY100771

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PCC0208009 is a potent IDO inhibitor with an IC50 value of 4.52 nM in HeLa cell. PCC0208009 alleviates neuropathic pain and comorbidities by regulating synaptic plasticity of anterior cingulate cortex (ACC) and amygdala .

PCC0208009 is a potent IDO inhibitor with an IC50 value of 4.52 nM in HeLa cell. PCC0208009 alleviates neuropathic pain and comorbidities by regulating synaptic plasticity of anterior cingulate cortex (ACC) and amygdala .

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PCC0208009
Forma física Solid
CAS 1668565-74-9
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H35N7O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (200.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)CN(CC(C)C)C1=CC=C(C2=CC=CC=C2C3=NN=NN3)C=C1NC(NC4=CC=C(C)C=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 497.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 497.63
Porcentaje de pureza 98.16%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.