Learn More
PCBP1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-57878-25ul
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18617448
  • 369.00€ / 25 microlitros
Description
Description
PCBP1 Polyclonal specifically detects PCBP1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PCBP1
Polyclonal
Western Blot 0.4 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
alpha-CP1, Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein E1, heterogenous nuclear ribonucleoprotein E1, heterogenous nuclear ribonucleoprotein X, hnRNP E1, hnRNP-E1, hnRNP-X, HNRPE1, HNRPX, nucleic acid binding protein sub 2.3, Nucleic acid-binding protein SUB2.3, poly(rC) binding protein 1, poly(rC)-binding protein 1
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
PCBP1
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:ICAGGQDRCSDAAGYPHATHDLEGPPL
25 μL
DNA replication Transcription Translation and Splicing
5093
Human
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only