Learn More
PCBD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16874994 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16874994 20 μL 20 microlitros
16864994 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16874994
Marca: Proteintech 157021AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
PCBD1 encodes pterin-4 alpha-carbinolamine dehydratase, an enzyme involved in phenylalanine hydroxylation. A deficiency of this enzyme leads to hyperphenylalaninemia. The enzyme regulates the homodimerization of the transcription factor hepatocyte nuclear factor 1 (HNF1).
Especificaciones
Antígeno PCBD1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.49 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PCBD1
N.º de referencia del gen P61457, P61458, P61459
Alias de gen DCOH, Dimerization cofactor of HNF1, PCBD, PCBD1, PCD, PHS
Símbolos de los genes PCBD1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PCBD1 Fusion Protein Ag8331
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13180, 29700, 5092
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG