Learn More
Liofilchem™ Plate Count Agar
Click to view available options
:
Formato: Placa de 90 mm
Descripción
- Plate Count Agar is a medium used for the determination of the total microbial content from food and animal feed, water and other materials. This medium, also known as Tryptone Glucose Yeast Agar or Casein-Peptone Dextrose Yeast Agar, complies with the specifications given by the American Public Health Association and ISO 4833.
Especificaciones
Especificaciones
| Origen de fabricación | Italy |
| Esterilidad | No estéril |
| Clase de organismo diana | Gram-positive Organisms |
| Para utilizar con (aplicación) | Determination of the total microbial content from food and animal feed, water and other materials |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.