missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PC4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 11571043
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11571043 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11571043

Marca: Invitrogen PA124480

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PA1-24480 detects PC4 in Human samples. PA1-24480 has been successfully used in Western Blot procedures. PA1-24480 immunogen corresponds to Polyclonal antibody from rabbits immunized with a synthetic peptide region of human PC4. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial. For short-term storage (1-2 weeks), product can be stored at 4°C. For long-term storage, aliquot and store product at -20° C or below, avioiding multiple freeze-thaw cycles.

PC4 (activated RNA polymerase II transcription cofactor 4) is a transcriptional coactivator, possessing the ability to suppress promoter-driven as well as nonspecific transcription via its DNA binding activity. The repressive activity of PC4 on promoter-driven transcription is alleviated by transcription factor TFIIH. TFIIH protects promoters from PC4-mediated repression by relieving the topological constraint imposed by PC4 through the ERCC3 helicase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PC4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
génica SUB1
N.º de referencia del gen P53999, P11031, Q63396
Alias de gen PC4, TIS7
Símbolos de los genes LOC100686657, SUB1, SUB1A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide region of human PC4.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100686657, 10923, 192269, 20024, 479283, 553561
Especies diana Canine, Fish, Human, Mouse, Rat, Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.