Learn More
Thermo Scientific™ Circuladores de inmersión PC201
Código de producto. p-4527501 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
PC201
PC201 con puente
Tensión:
200/230 V
Frecuencia:
50/60 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Tensión Frecuencia unitSize
12717667 PC201 200/230 V 50/60 Hz cada uno
12602835 PC201 con puente 200/230 V 50/60 Hz cada uno
2 options
Código de producto. 12717667
Marca: Thermo Scientific™ 1580005B
Estos circuladores incluyen un calentador de 3,0 kW para un calentamiento rápido y una bomba de acero inoxidable en su totalidad con rotores de cerámica. También ofrece rendimiento a temperaturas extremas de - 50 a +200 °C.
Los circuladores de inmersión PC201 incluyen un calentador de 3,0 kW para alcanzar más rápido la temperatura deseada y una bomba de acero inoxidable en su totalidad con rotores de cerámica. También ofrece rendimiento a temperaturas extremas de - 50 a +200 °C. Entre sus características se incluye una pantalla digital ampliada y ajustes mediante teclado táctil de fácil uso, para permitir así afinar la temperatura y satisfacer los requisitos de sus aplicaciones específicas.
  • Temperatura máx.: de 300 °C
  • Estabilidad de la temperatura: 0,015
  • Calentador de 3,0 kW para alcanzar más rápido la temperatura deseada
  • Bomba de acero inoxidable en su totalidad con rotores de cerámica
  • Bomba aspirante-impelente con presión de 560 mbar y caudal de 24 l/min
  • Capacidad de calentamiento: 1,2 kW
  • Control de temperatura externo a través de conexión para sensor PT100
  • Alarmas por umbrales de aplicación para proteger su experimento
  • Límites superior e inferior de temperatura
  • Siete idiomas (inglés, alemán, francés, español, italiano, chino y japonés)
  • Diez programas de rampa con función de modificación durante el funcionamiento o la pausa
  • Puerto USB para control remoto
  • Reloj de tiempo real
  • Conexiones de puertos multifunción
    • Bomba de refuerzo (1 bar adicional)
    • Calentador de refuerzo (2 kW adicionales)
    • Dispositivo de autollenado
    • Caja de válvulas magnéticas/de solenoide (p. ej., para controlar la refrigeración de agua del grifo)
Información para pedidos:
Incluye mangueras dentadas de 8 mm y 12 mm con puente (solo –0025), tapón de bomba para circulación externa y cable de alimentación de 1,83 m (6 pies).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marca CE, lista UL, CSA, RoHS
Comunicaciones USB
Caudal 24 l/min
Tipo de bomba Bomba impelente, bomba de succión
Intervalo de temperatura De 13 °C a 300 °C
Capacidad calorífica 3 kW
Presión máxima 500 mbar/ 8,12 psi
Modelo PC201
Estabilidad de la temperatura 0,01 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,2 x 7,4 x 16,6 pulg (23,3 x 18,9 x 42,1 cm)
Longitud (imperial) 9,2 in
Longitud (métrico) 23,3 cm
Anchura (imperial) 7,4 in
Anchura (métrico) 18,9 cm
Altura (imperial) 16,6 in
Altura (métrico) 42,1 cm
Peso (imperial) 10,4 lb
Peso (métrico) 4,7 kg
Requisitos eléctricos 200/230 V/50/60 Hz
Tensión 200/230 V
Frecuencia 50/60 Hz