Descripción
Los circuladores de inmersión PC201 incluyen un calentador de 3,0 kW para alcanzar más rápido la temperatura deseada y una bomba de acero inoxidable en su totalidad con rotores de cerámica. También ofrece rendimiento a temperaturas extremas de - 50 a +200 °C. Entre sus características se incluye una pantalla digital ampliada y ajustes mediante teclado táctil de fácil uso, para permitir así afinar la temperatura y satisfacer los requisitos de sus aplicaciones específicas.
- Temperatura máx.: de 300 °C
- Estabilidad de la temperatura: 0,015
- Calentador de 3,0 kW para alcanzar más rápido la temperatura deseada
- Bomba de acero inoxidable en su totalidad con rotores de cerámica
- Bomba aspirante-impelente con presión de 560 mbar y caudal de 24 l/min
- Capacidad de calentamiento: 1,2 kW
- Control de temperatura externo a través de conexión para sensor PT100
- Alarmas por umbrales de aplicación para proteger su experimento
- Límites superior e inferior de temperatura
- Siete idiomas (inglés, alemán, francés, español, italiano, chino y japonés)
- Diez programas de rampa con función de modificación durante el funcionamiento o la pausa
- Puerto USB para control remoto
- Reloj de tiempo real
- Conexiones de puertos multifunción
- Bomba de refuerzo (1 bar adicional)
- Calentador de refuerzo (2 kW adicionales)
- Dispositivo de autollenado
- Caja de válvulas magnéticas/de solenoide (p. ej., para controlar la refrigeración de agua del grifo)
Información para pedidos:
Incluye mangueras dentadas de 8 mm y 12 mm con puente (solo –0025), tapón de bomba para circulación externa y cable de alimentación de 1,83 m (6 pies).
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Marca CE, lista UL, CSA, RoHS |
| Comunicaciones | USB |
| Caudal | 24 l/min |
| Tipo de bomba | Bomba impelente, bomba de succión |
| Intervalo de temperatura | De 13 °C a 300 °C |
| Capacidad calorífica | 3 kW |
| Presión máxima | 500 mbar/ 8,12 psi |
| Modelo | PC201 con puente |
| Estabilidad de la temperatura | 0,01 °C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 9,2 x 7,4 x 16,6 pulg (23,3 x 18,9 x 42,1 cm) |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.