missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PC Mouse anti-Human, Rat, Clone: 4F5D1, Proteintech

Código de producto. 16868655 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16868655 20 μL 20 microlitros
16858655 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16868655 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 666151IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Pyruvate Carboxylase requires biotin and ATP to catalyse the carboxylation of pyruvate to oxaloacetate. The active enzyme is a homotetramer arranged in a tetrahedron which is located exclusively in the mitochondrial matrix. Pyruvate carboxylase is involved in gluconeogenesis, lipogenesis, insulin secretion and synthesis of the neurotransmitter glutamate. Mutations in this gene have been associated with pyruvate carboxylase deficiency.

Especificaciones

Antígeno PC
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 4F5D1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica PC
N.º de referencia del gen P11498, P52873
Alias de gen PC, PCB, pyruvate carboxylase, Pyruvic carboxylase
Símbolos de los genes Pc
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PC Fusion Protein Ag8846
Método de purificación Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25104, 5091
Especies diana Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.