Learn More
VACUUBRAND™ Unidad de bombeo químico PC 3012 NT VARIO™
Código de producto. p-8008754
Change view
Click to view available options
Incluye:
Enchufe IEC EN 60320
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
12624287 Enchufe IEC EN 60320 cada uno
1 options
Código de producto. 12624287 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20743814
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Complete pump systems include all the pump components you need to get pumping in no time at all! Our pump system includes a pump drive, pump head and pump tubing.
Estas unidades de bombeo VARIO™ cuentan con una velocidad de bombeo muy elevada, incluso cercana al vacío final excepcional, y son adecuadas para requisitos de vacío altos con la mayoría de los disolventes de alto punto de ebullición. Proporcionan un control preciso del vacío al ajustar continuamente la velocidad del motor de la bomba. El controlador proporciona evaporaciones totalmente automáticas sin necesidad de introducir parámetros. El diseño de la bomba ofrece una resistencia química excepcionalmente alta que admite un uso casi universal en aplicaciones químicas y farmacéuticas. La unidad de bombeo PC 3012 NT VARIO se basa en un concepto de funcionamiento probado para evaporaciones con grandes cantidades de disolventes. El separador de la entrada (AK) retiene partículas y gotas de líquido; el condensador de vapor residual de la salida (EK) es muy eficaz y compacto. El condensador permite la recuperación cercana al 100 % de disolventes, un reciclaje eficaz y la protección activa del medio ambiente. La unidad MD 12C NT VARIO puede equiparse con estos accesorios más adelante.
  • VarIo™: ajuste automático del nivel de vacío durante todo el proceso para una reproducibilidad elevada del proceso y funcionamiento sin supervisión
  • VarIo™: tiempos de proceso cortos gracias al control de vacío (sin histéresis) con ninguna fluctuación, incluso para grandes cantidades de vapor
  • VarIo™: controlador de vacío CVC 3000 extraíble, que se puede organizar de forma flexible, se puede manejar fácilmente con menús de texto claro
  • extraordinaria vida útil del diafragma para unos costes operativos y de mantenimiento mínimos
  • PC 3012 NT VARIO: excelente respeto medioambiental debido a la recuperación eficaz de disolventes, separador de entrada para aplicaciones exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 1,1 torr (sin lastre de gas), 2,2 torr (con lastre de gas)
Caballos de fuerza 0,71 hp
Incluye Enchufe IEC EN 60320
Velocidad motor De 30 a 2400 r. p. m.
Certificaciones/conformidad Conformidad ATEX II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 616 x 387 x 420 mm
Modelo PC 3012 NT VARIO
Nivel de ruido 50 dB(A)
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal CFM 8.4
Frecuencia 50/60 Hz
Altura global (métrico) 419,1 mm
Longitud global (métrico) 617,22 mm
Anchura global (métrico) 17,1 mm
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP40
N. º de cabezales de bomba 8
Propiedades de resistencia Resistente a sustancias químicas
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Aplicaciones Secadores de geles
Tipo de aceite Sin aceite
N.º de etapas 3
Presión máxima 16 psi
Tensión 200/230 V