Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de vacío PC 3001 VARIO™pro EK Peltronic
Código de producto. 10421065
Change view
Click to view available options
Caudal:
CFM 1.2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
10421065 CFM 1.2 cada uno
1 options
Código de producto. 10421065
Marca: VACUUBRAND™ 20696735
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Esta unidad de bombeo químico VARIO™ proporciona un control preciso del vacío y la adaptación continua de la velocidad del motor de la bomba de diafragma
Esta unidad de bombeo químico de VARIO™ ofrece control de vacío mediante la adaptación precisa y continua de la velocidad del motor de la bomba de diafragma. El control de velocidad del motor bajo demanda amplía considerablemente la vida útil del diafragma. La bomba básica es MD 1C VARIO-SP, que cumple con los elevados requisitos de vacío para la mayoría de los disolventes de alto punto de ebullición. El separador en la entrada (AK), fabricado con vidrio con un revestimiento protector, retiene partículas y líquidos. El condensador de emisiones electrónicas Peltronic™ condensa los vapores del disolvente sin refrigerante externo, como agua o hielo seco. Los elementos Peltier se utilizan como sistema de refrigeración. Todas las piezas húmedas presentan una elevada resistencia química. El condensador está especialmente diseñado para añadirse a las unidades de bombeo existentes y permite la sustitución de condensadores comunes de vidrio. El condensador es ideal para aplicaciones en las que el agua de refrigeración no está disponible o no se desea a causa de las preocupaciones medioambientales sobre el uso del agua, los problemas de costes y productividad asociados con los condensadores de hielo seco, o el riesgo de inundación por fugas de tuberías de agua de refrigeración. Esto se solicita a menudo para las redes de vacío integradas en los muebles de laboratorio. Si Peltronic™ está conectado a un controlador de vacío CVC3000, se enciende/apaga automáticamente bajo demanda. La unidad de bombeo completa PC 3001 VARIOpro EK Peltronic está disponible en serie; otras unidades de bombeo con Peltronic™, bajo demanda.
  • Controlador de vacío CVC 3000 de fácil manejo con menús con texto claro y válvula de ventilación integrada
  • Adaptación automática del nivel de vacío durante el proceso para una elevada reproducibilidad del proceso y un funcionamiento sin supervisión, tiempos de proceso cortos gracias al control de vacío (sin histéresis) con ninguna fluctuación, incluso para grandes cantidades de vapor
  • Vacío optimizado incluso con lastre de gas
  • Funcionamiento silencioso y vibración muy baja
  • Respeto medioambiental excelente gracias a una eficaz recuperación de disolventes
Información de órdenes
Incluye
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 1,5 torr (sin lastre de gas), 3 torr (con lastre de gas)
Caballos de fuerza 0,21 hp
Incluye Enchufe IEC EN 60320, manual, condensador de emisiones Peltronic
Velocidad motor De 0 a 3000 r. p. m.
Certificaciones/conformidad Conformidad ATEX II 3G IIC T3 X, CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, certificación NRTL, TUV, UL 61010A 61010-1:2012
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 300 x 370 x 400 mm
Material Fluoroplástico (caja)
Modelo PC 3001 VARIOpro EK Peltronic
Nivel de ruido 42 dB(A)
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal CFM 1.2
Frecuencia 50/60 Hz
Altura global (métrico) 398,78 mm
Longitud global (métrico) 299,72 mm
Anchura global (métrico) 370,84 mm
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP20
N. º de cabezales de bomba 4
Propiedades de resistencia Resistente a sustancias químicas
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Aplicaciones Rotavapor
Tipo de aceite Sin aceite
N.º de etapas 3
Presión máxima 16 psi
Tensión 100 a 120/200 a 230 V
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.