Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de paletas giratorias PC 3/RZ 2.5
Código de producto. 10346081
Click to view available options
Caudal:
1,4/1,7 CFM
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10346081
Marca: VACUUBRAND™ 20699890
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas bombas para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio y de procesos que requieren vacío final bajo a un caudal de gases medio. Las bombas de paletas giratorias Vacubrand™ PC 3/RZ 2.5 son compactas, fáciles de usar y bien dispuestas, y presentan filtro de vapor de aceite en la salida, una válvula y una conexión en T para un indicador.
  • Bombas de paletas giratorias de alto rendimiento con diseño extra compacto y peso bajo
  • Caudales altos incluso con niveles de vacío que se aproximan al vacío final
  • Alta tolerancia al vapor de agua debido a un eficaz lastre de gas; vacío final muy bueno incluso con lastre de gas
  • Estanqueidad a prueba de vacío en el apagado; no se necesita válvula antirretrosucción externa
  • Gran volumen de aceite: Intervalos largos entre cambios de aceite
  • Mantenimiento fácil gracias al diseño telescópico
Información de órdenes
Incluye
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 1,5 × 10-3 torr (sin lastre de gas), 7,5 × 10-3 torr (con lastre de gas)
Caballos de fuerza 0,24 hp
Incluye Enchufe CEE, trampa de frío, manual, filtro de vapor de aceite, pieza en T y válvula de aislamiento
Velocidad motor De 150 a 1800 rpm
Certificaciones/conformidad CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, TUV
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 342 x 448 x 608 mm
Modelo PC 3/RZ 2.5
Nivel de ruido 43 dB(A)
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 12 °C
Caudal 1,4/1,7 CFM
Frecuencia 50/60 Hz
Altura global (métrico) 190,5 mm
Longitud global (métrico) 314,96 mm
Anchura global (métrico) 124,46 mm
Tipo de bomba Bomba de vacío de paletas giratorias
Clasificación de carcasa IP40
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Capacidad de aceite De 0,10 a 0,28 l (de 0,11 a 0,3 cuartos de galón)
Aplicaciones Laboratorio
N.º de etapas 2
Presión máxima 16 psi
Tensión 230 V