Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tapones de rosca rojos de PBT con abertura
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos de rosca |
| Incluye | Rosca DIN (GL) y apertura |
| Material | PBT |
| Temperatura máxima | 180 °C |
| Cantidad | 10Pack |
| Material de tornillo | PBT |
| Línea de productos | Tapón |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 25 |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |
| Mostrar más |