Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tapones de rosca rojos de PBT con abertura
Código de producto. 10020261
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
9,5 mm
11 mm
15 mm
20 mm
Tamaño de rosca (métrico):
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de rosca (métrico) unitSize
10020261 20 mm GL 32 paquete de 10
10692462 15 mm GL 25 paquete de 10
12333379 9,5 mm GL 14 paquete de 10
12343379 11 mm GL 18 paquete de 10
4 options
Código de producto. 10020261
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 01321032
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Rojo
Para utilizar con (aplicación) Tubos de rosca
Incluye Rosca DIN (GL) y apertura
Material PBT
Temperatura máxima 180 °C
Cantidad 10Pack
Material de tornillo PBT
Línea de productos Tapón
Tamaño de rosca (métrico) GL 32
Tipo de producto Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 20 mm