Learn More
PBS, solución salina tamponada con fosfato, solución 10X, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Cantidad:
500mL
1L
4 l
20 l
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Poly Cube
Tamaño de la unidad:
1 LT
20 LT
4 litros
500 ML
Descripción
Tampón de uso habitual
- Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución 10X PBS concentrada de Fisher BioReagents. Solo diluya lo que necesite
- La solución 10X contiene 1,37 M de NaCl, 0,027 M de KCl y 0,119 M de fosfatos
- El pH de una solución 1X hecha a partir de esta solución concentrada es de ∼ 7,4. Para preparar una solución de 1X, mezcle un volumen de solución 10X PBS de Fisher BioReagents con 9 volúmenes de agua ultrapura, como BP2819
- Se ha filtrado y analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
- PBS se utiliza en muchas aplicaciones bioquímicas para mantener el pH
- Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500mL |
| Envase | Frasco de polietileno |