Learn More
Gibco™ PBS, pH 7,4
Descripción
Gibco Phosphate Buffered Saline (PBS), pH 7.4, is a balanced salt solution widely used in various cell culture applications. This product is specifically formulated without calcium, magnesium, and phenol red, making it ideal for a range of laboratory procedures.
- Una solución salina equilibrada utilizada para una variedad de aplicaciones de cultivo celular.
- Esta PBS (solución salina tamponada con fosfato) está formulada sin calcio ni magnesio para aclarar los quelantes del cultivo antes de la disociación celular.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Solución salina tamponada con fosfato |
| Concentración | 1X |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamíferos |
| pH | Desde 7,3 hasta 7,5 |
| Forma física | Líquido |
| Línea de productos | Gibco |
| Cantidad | 10 L |
| Tipo de solución | Solución salina tamponada con fosfato |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Incluye | Sin piruvato sódico |
| Mostrar más |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.