Learn More
Gibco™ PBS, pH 7,4 (grado de citometría de flujo)
Código de producto. 12083469
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
12083469 10 L 10 litros
1 options
Código de producto. 12083469
Marca: Gibco™ A1286301
PBS, pH 7,4 (grado de citometría de flujo)
La salina tamponada con fosfato (PBS) es una solución salina equilibrada que se utiliza para varias aplicaciones, incluida la preparación de reactivos, células diluyentes para citometría de flujo y como reactivo de cultivo celular. Esta PBS Gibco™ está formulada sin calcio ni magnesio para suspender las células para la citometría de flujo. Esta PBS no está destinada al cultivo celular, ya que no se ha probado para esterilidad. Ofrecemos una gran variedad de formulaciones de PBS Gibco™ para aplicaciones de cultivos celulares. Busque el producto de cultivo celular correcto usando la herramienta de selección de medios. Uso previsto del producto
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Sistema cGMP de fabricación y calidadLa PBS
Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conforme a cGMP situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina tamponada con fosfato
Concentración 1 X
pH 7,4
Forma física Líquido
Cantidad 10 L
Tipo de solución Solución salina tamponada con fosfato
Esterilidad Estéril con filtro
Incluye Sin calcio, sin magnesio
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard