Learn More
Gibco™ PBS, pH 7,4
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4924962
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Código de producto. 10728775
Marca: Gibco™ 10010031
La solución salina equilibrada se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos
Gibco Phosphate Buffered Saline (PBS), pH 7.4, is a balanced salt solution widely used in various cell culture applications. This product is specifically formulated without calcium, magnesium, and phenol red, making it ideal for a range of laboratory procedures.
El PBS (solución salina tamponada con fosfato) está formulado sin calcio ni magnesio para aclarar los quelantes del cultivo antes de la disociación celular. Esta solución de PBS se fabrica sin calcio, magnesio ni rojo fenol. Está disponible la formulación completa.
  • Sin material de origen animal
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina tamponada con fosfato
Color Transparente
Concentración 1X
Para utilizar con (aplicación) Lavado de células antes de la disociación; dilución de células para contar y preparar reactivos; transporte de células o tejidos
pH 7,4
Forma física Líquido
Línea de productos Gibco
Cantidad 1000 mL
Tipo de solución Solución salina tamponada con fosfato
Envase Bottle
Esterilidad Estéril con filtro
Incluye No Calcium, No Magnesium
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalidad 280 - 315 mOsm/kg
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.