Learn More
Gibco™ PBS, pH 7,2
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7076138
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 10
11530546 500 ml 500 ml
11540546 10 x 500 mL paquete de 10
2 options
Código de producto. 11530546
Marca: Gibco™ 20012019
PBS, pH 7,2
La solución salina tamponada con fosfato (PBS) es una solución salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de muestras de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. La PBS está formulada sin calcio ni magnesio para enjuagar los quelantes del cultivo antes de la disociación celular.
Ofrecemos una gran variedad de formulaciones PBS Gibco™ para una amplia gama de aplicaciones de cultivos celulares. La formulación completa está disponible.
Sistema cGMP de fabricación y calidad
La solución PBS Gibco™ se fabrica en unas instalaciones, conformes con cGMP, ubicadas en Grand Island, Nueva York. Las instalaciones están registradas en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) como fabricante de productos sanitarios y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de PBS Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Escocia (70011-036). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina tamponada con fosfato
Concentración 1 x
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero
pH 7,2
Forma física Líquido
Cantidad 500 ml
Incluye Sin piruvato sódico
Osmolalidad De 280 a 320 mOsm/kg