Learn More
Gibco™ PBS (10X), pH 7.4
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7076137
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 10
11504526 10 x 500 mL paquete de 10
11594516 500 ml 500 ml
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11504526
Brand: Gibco™ 70011051
This item is not returnable. View return policy
PBS (10X), pH 7.4
La solución salina tamponada con fosfato (PBS) es una solución salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. La PBS está formulada sin calcio ni magnesio para enjuagar los quelantes del cultivo antes de la disociación celular. Ofrecemos una gran variedad de formulaciones de PBS Gibco™ para una amplia gama de aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El PBS Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios con certificación según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de PBS Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según las normas ISO 13485.
Las formas concentradas de la PBS Gibco™ pueden requerir un ajuste del pH en el momento de la dilución.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Solución salina tamponada con fosfato
Concentración 10 x
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero
pH Desde 7,3 hasta 7,5
Forma física Líquido
Cantidad 10 x 500 mL
Osmolalidad De 2800 a 3100 mOsm/kg