Learn More
PBS 10X, MP BIOMEDICALS™
Código de producto. 11407130 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
11407130 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 11407130 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 11PBS10X02
PBS 10X ARNasa, ADNasa, sin proteasa, filtrado a través de 0,2 μm de PTFE.
  • El tampón PBS 10X es ideal para mantener un pH constante y, como es isotónico y no tóxico para las células, puede usarse en una amplia variedad de aplicaciones biológicas.
  • PBS 10X se utiliza con frecuencia como tampón de lavado y dilución y también para tomar un espectro de referencia al medir la adsorción de proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1.06 g/mL
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para cultivo celular
pH 7,4
Forma física Líquido
Cantidad 1 L