missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PBOX 6, MedChemExpress

Código de producto. p-200100801
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16424116 25 mg 25 miligramos
16412658 5 mg 5 miligramos
16400459 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16424116

Marca: Medchem Express HYU00446

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PBOX 6 is a pyrrolo-1,5-benzoxazepine (PBOX) compound, acts as a microtubule-depolymerizing agent and an apoptotic agent.

PBOX 6 is a pyrrolo-1,5-benzoxazepine (PBOX) compound, acts as a microtubule-depolymerizing agent and an apoptotic agent.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PBOX 6
CAS 290814-68-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H20N2O3
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (84.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC1=C(C2=C3C=CC=CC3=CC=C2)OC4=CC=CC=C4N5C1=CC=C5)N(C)C
Peso molecular (g/mol) 396.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.44
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.