missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAX8 Mouse, Clone: PAX8/1492, enQuireBio™

Código de producto. 15991108
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15991108 100 μg 100 microgramos
15981108 20 μg 20 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15991108

Marca: EnquireBio 7849MSM2P1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno PAX8
Aplicaciones Western Blot
Localización celular Nuclear
Clasificación Monoclonal
Clon PAX8/1492
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N.º de referencia del gen XP_016860367
Símbolos de los genes PAX8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human PAX8 fragment (aa60-261)
Peso molecular del antígeno 62kDa
Control positivo Raji cells. Renal Cell Carcinoma (RCC)
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7849
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.