Learn More
PAX6 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | PAX6 |
|---|---|
| Concentración | 0.4 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16859973
|
Proteintech
12323-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16849973
|
Proteintech
12323-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
INTS4 is a subunit of the Integrator complex, which associates with the C-terminal domain of RNA polymerase II large subunit.Especificaciones
| PAX6 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| P26367, P63015 | |
| 18508, 5080 | |
| PAX6 Fusion Protein Ag2984 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PAX6 |
| 0.4 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| AN, AN2, Aniridia type II protein, D11S812E, MGDA, Oculorhombin, paired box 6, Paired box protein Pax 6, PAX6, WAGR | |
| PAX6 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |