missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pax5/BSAP Antibody (PAX5/2060), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08873H
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Pax5/BSAP Monoclonal antibody specifically detects Pax5/BSAP in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Especificaciones
| Pax5/BSAP | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| B cell specific activator protein, B-cell-specific transcription factor, BSAPB-cell lineage specific activator, paired box 5, paired box gene 5 (B-cell lineage specific activator protein), paired box gene 5 (B-cell lineage specific activator), paired box homeotic gene 5, paired box protein Pax-5, transcription factor PAX 5 | |
| Recombinant full-length human Pax5/BSAP protein (Uniprot: Q02548) | |
| 100 μg | |
| B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Transcription Factors and Regulators | |
| 5079 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, ELISA | |
| PAX5/2060 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido