missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Pax4 Antibody (PAX4/7599) [DyLight 650], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals™ NBP3-26985C
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Pax4 Monoclonal antibody specifically detects Pax4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| Pax4 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| KPD, MGC129960, MODY9paired box protein Pax-4, paired box 4, paired box gene 4, paired domain gene 4 | |
| Recombinant fragment (around aa1-200) of human Pax4 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| PAX4/7599 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 5078 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido