missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pax3 Antibody (PAX3/4700), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20756C
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Pax3 Monoclonal antibody specifically detects Pax3 in Human, Avian samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
| Pax3 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| CDHS, HuP2, HUP2MGC120384, MGC120381, MGC120382, MGC120383, MGC134778, paired box 3, paired box gene 3 (Waardenburg syndrome 1), paired box homeotic gene 3, paired box protein Pax-3, paired domain gene 3, paired domain gene HuP2, Waardenburg syndrome 1, WS1, WS3 | |
| Synthetic peptide (quail) from the C-terminus | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators | |
| 5077 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| ELISA | |
| PAX3/4700 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Avian | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido